2-Amino-5-nitrobenzonitrile 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 95%
CAS No.: 17420-30-3
Molecular Formula: C7H5N3O2
Formula Weight: 163.14
Melting Point: 207-210°
MDL No.: MFCD00007362
Formule:
C₇H₅N₃O₂ Point de fusion: 207…210 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007362 Numéro CAS: 17420-30-3 EINECS: 241-446-8 |