Imprimer
L-Alanine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
102830250 102831000 102835000
ACRO102830250EA 56.4 EUR
ACRO102830250 ACRO102831000 ACRO102835000
L-Alanine 99%
L-Alanine
Formule: C₃H₇NO₂
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064410
Numéro CAS: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Indice Merck: 13,00203
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (105°C, 3 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV transmittance ≥95 % (c=10, H2O, 430 nm) 1 cm cell
pH 5.5 to 7 (2.5 % at 25°C)
Specific optical rotation +13.5° to +15.5° (20°C, 589 nm) (c=10, 6 N HCl) (on dry substance)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Other amino acids ≤0.5 % (TLC)