L-Phénylalanine, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₉H₁₁NO₂ Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa) Point de fusion: 173 °C Densité: 0,754 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064227 Numéro CAS: 63-91-2 EINECS: 200-568-1 Indice Merck: 14,07271 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 27 g/l (20 °C) |
Melting Point | 275 - 283 °C (decomposition) |
Molar Mass | 165.19 g/mol |
Bulk Density | 580 kg/m3 |
pH | 5.4 - 6.0 (10 g/l, H2O, 20 °C) |