Imprimer
L-Phénylalanine, Millipore®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-Phe-OH, H-L-Phe-OH, L-α-Phénylalanine, 3-Phényl-L-alanine, 3-Phényl-L(-)-alanine
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.07256.0100 1.07256.1000 1.07256.9010
1.07256.0100EA 114 EUR
1.07256.0100 1.07256.1000 1.07256.9010
L-Phénylalanine, Millipore®
L-Phénylalanine
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 173 °C
Densité: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064227
Numéro CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Indice Merck: 14,07271