Imprimer
L-Phénylalanine ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-Phe-OH, H-L-Phe-OH, L-α-Phénylalanine, 3-Phényl-L-alanine, 3-Phényl-L(-)-alanine
A13238.0B A13238.14 A13238.18 A13238.22 A13238.36
A13238.0BEA 702 EUR
A13238.0B A13238.14 A13238.18 A13238.22 A13238.36
L-Phénylalanine ≥99%
L-Phénylalanine
Purity: 99% CAS No.: 63-91-2 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Physical Form: Cryst powder Appearance: White Melting Point: ca 275° dec. Beilstein Reference: 1910408 Merck Reference: 14,7271 Optical Rotation: -34° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00064227
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 275 °C (déc.)
Densité: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064227
Numéro CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Indice Merck: 14,7271