Imprimer
Réacteur, agité, filetage GLS 80, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1200379 1200380 1200381 1200382 1200385 1200386 1200383 212639107
215-2468EA 504 EUR
215-2468 441-0550 441-0551 215-2473 215-2469 215-2470 215-2474 215-4158
Réacteur, agité, filetage GLS 80, DURAN®
Ballons Flacons réacteurs
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®, en PP, PTFE, PEEK, acier inoxydable.
  • Les parties en contact avec les milieux sont totalement conformes aux exigences de la FDA
  • La tige d'agitation est échangeable
  • A l'aide des composants du système de raccord DURAN®, des flacons de milieu supplémentaires peuvent être raccordés ou une libération stérile de la pression est possible
Le réacteur à agitation GLS 80 est adapté à une large gamme de processus de mélange en laboratoire. Les raccords fournis permettent l'ajout de milieux de culture dans leEn savoir plus