Imprimer
Supelco® BIOshell™ Columns, 160 Å Peptide C18 Fused-Core® (coeur fusionné)
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
66901-U 66902-U 66903-U 66904-U 66905-U 66906-U 66907-U 66908-U 66909-U 66913-U 66915-U 66918-U 66919-U 66921-U 67001-U 67002-U 67003-U 67004-U 67006-U 67007-U 67008-U 67011-U 67012-U 67013-U 67014-U 67015-U 67016-U 67017-U 67018-U 67093-U 67096-U 67097-U 67099-U 67234-U 67238-U 67239-U 67242-U 67243-U 67257-U 67263-U 67267-U 67274-U 67275-U 67277-U 67281-U 67282-U 67284-U 66922-U 66923-U 67283-U
66901-UEA 573 EUR
66901-U 66902-U 66903-U 66904-U 66905-U 66906-U 66907-U 66908-U 66909-U 66913-U 66915-U 66918-U 66919-U 66921-U 67001-U 67002-U 67003-U 67004-U 67006-U 67007-U 67008-U 67011-U 67012-U 67013-U 67014-U 67015-U 67016-U 67017-U 67018-U 67093-U 67096-U 67097-U 67099-U 67234-U 67238-U 67239-U 67242-U 67243-U 67257-U 67263-U 67267-U 67274-U 67275-U 67277-U 67281-U 67282-U 67284-U 66922-U 66923-U 67283-U
Supelco® BIOshell™ Columns, 160 Å Peptide C18 Fused-Core® (coeur fusionné)
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes BIOshell™ 160 Å Peptide C18 sont spécifiquement conçues pour permettre une séparation efficace des peptides et des petites protéines.
  • Les ligands C18 protégés stériquement offrent une stabilité supplémentaire
  • Résolutions et capacités de pics plus élevées pour les peptides à des contre-pressions de ~50% par rapport aux colonnes de moins de 2 µm remplies de particules entièrement poreuses (FPP).
  • Une contre-pression plus faible permet d'utiliser les colonnes en série pour maximiser les résolutions et les capacités de pics des échantillons protéomiques complexes ou des digestats tryptiques
  • Compatible avec tous les instruments UHPLC et LC-MS
  • La colonne peut être utilisée à des températures élevées (jusqu'à 90°C)
Les colonnes sont spécifiquement conçues pour permettre une séparation efficace des peptides et des petites protéines. Ces colonnes contiennent des particules Fuse-Core® avancées avec des pores stratégiquement dimensionnés à 160 Å pour permettre une diffusion optimisée des peptides. Cette caractéristique fait de ces colonnes un excellent choix pour la cartographie des peptides. Cela élargit considérablement la gamme d'applications pour la séparation des biomolécules.
Certifications: Certificat de test de colonne disponible à l'intérieur de la boîte.
Informations sur les accessoires: Ce portoir pour cartouche de garde peut être utilisé avec les colonnes BIOShell™ de 4,6mm/3,0mm et 2,1 mm de Ø int.