Imprimer
Cryo-Grip® Waterproof Gloves
Fournisseur: TEMPSHIELD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CGWRLWP CGWRMWP CGWRSWP CGWRXLWP P-CGWRSWP
TEMPCGWRLWPEA 803 EUR
TEMPCGWRLWP TEMPCGWRMWP TEMPCGWRSWP TEMPCGWRXLWP TEMPP-CGWRSWP
Cryo-Grip® Waterproof Gloves
Gants
Les gants imperméables Cryo-Grip® offrent une meilleure adhérence sur les petits objets tout en protégeant les mains et les bras lors du travail dans des environnements dangereux et ultra-froids.
  • Protection thermique maximale
  • Léger et confortable
  • Excellente dextérité
  • Doublure respirante et sèche
Les gants sont conçus pour offrir un niveau élevé de protection thermique là où l'exposition aux fluides cryogéniques peut exister. Fabriqués à partir de matériaux de pointe, ces gants cryogéniques imperméables sont conçus pour évacuer l'humidité et garder les mains du porteur au sec, pour travailler confortablement pendant de longues périodes.
Là où d'autres matériaux de préhension se fissurent et se cassent dans des environnements ultra-basses, le tissu innovant Cryo-Grip® reste flexible, même dans des conditions extrêmes. La construction multicouche permet un niveau maximal d'adhérence, de dextérité, de flexibilité et de protection thermique - des caractéristiques essentielles lorsque la fonction est importante et la sécurité est essentielle.
Certifications: Cat III. EN 420. EN 511. EN 388.
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention:
Commander maintenant