Two spectrophotometric colorimeters that each include several of the popular scales that meet the requirements of objective colour analysis of oils, chemicals, fuels and other transparent products. The PFXi 950 instruments are rugged colorimeters with fabricated steel housings, which function equally as QC instruments within the laboratory or on 24-hour operation in a production environment. The accuracy and repeatability of the colour data provided by these colorimeters ensures consistency in colour measurement, giving processors the confidence needed to make important decisions regarding raw materials and refining operations.
- RCMSi permet un étalonnage fiable et réduit le besoin de dépannage et de maintenance sur site
- Supprime la subjectivité de la mesure
- Instrument résistant pour les tâches process et des tâches d'analyse finale
- Utilisation simple
- Grande chambre d'échantillonnage amovible pour un nettoyage facile
Un système de chauffage intégré est disponible en option pour fusionner les échantillons solides tels que les graisses et les cires et les empêcher de se solidifier dans la cellule. Chaque instrument est équipé d'un grand godet à échantillons pour des cellules atteignant 153 mm de longueur de parcours, pour une mesure précise de la couleur même avec des échantillons non saturés tels que les solvants et les huiles blanches.
La fonction RCMSi (Service d'étalonnage et de maintenance à distance via internet) permet de réaliser une mesure étalonnée à l'aide d'un traitement des liquides certifié ISO 17025. La réponse spectrale est transmise au serveur d'étalonnage sécurisé de Tintometer Ltd. À la fin de cette procédure, un certificat d'étalonnage traçable est envoyé par courrier électronique à l'utilisateur. Un ensemble de normes est inclus avec chaque appareil de mesure pour permettre un contrôle RCMSi sans aucun frais. Des contrôles RCMSi ultérieurs seraient payants.
Le colorimètre PFXi 950 exprime la couleur sous forme de Lovibond RYBN, couleur AOCS-Tintometer, couleur Gardner, valeurs CIE ou données spectrales.
Le colorimètre pétrochimique PFXi 950 /P intègre les échelles colorimétriques de base pour les huiles minérales et les produits pétrochimiques, notamment les couleurs Saybolt et ASTM. Il inclut également les échelles Pt-Co/Hazen/APHA.
Sur chaque instrument, les résultats obtenus peuvent également être affichés sous forme de valeurs CIE et de données spectrales.
Key: • included as standard + available as part of an optional upgrade kit
Informations de commande: Des mises à niveau sont disponibles pour inclure d'autres échelles colorimétriques, notamment couleur FAC, Iode, couleur Klett (filtre bleu KS-42), Index de jaune, bétacarotène, chlorophylle A et B pour la version PFXi 950. Pour la version PFXi 950/P, les mises à niveau disponibles incluent : couleur Iode, couleur Acid Wash pour les carburants d'aviation colorés. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.
Informations de livraison: Fournis avec des cuves en verre optique Lovibond® de la longueur de parcours adaptée pour chaque échelle, une solution de service, étalon RCMSi, une lampe de rechange et des instructions.