Imprimer
Loupes éclairées avec support, varioLED flex
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
27815 2781
630-2155EA 615 EUR
630-2155 630-2154
Loupes éclairées avec support, varioLED flex
Loupes
Les loupes de paillasse avec éclairage vario sont destinées à un usage scientifique et professionnel, notamment pour la lecture et un travail technique délicat.
  • Aspheric PXM® lightweight lens, cera-tec® coated for a distortion-free image with edge-to-edge sharpness
  • Segment switching provides a choice between ring illumination and segment illumination for closer inspection of different surface structures
  • Illumination level: approx. 6000 lx (at a working distance of 150 mm)
  • Gooseneck design with protective cover for improved hygiene
Low power consumption as power requirement is only 5 W, service life of LED approx. 50000 hours.