Imprimer
Dimethyl-4-hydroxyisophthalate ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Hydroxyisophthalic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 4-hydroxyisophthalate
OR1011568-25G OR1011568-5G
APOSOR1011568-25GEA 578 EUR
APOSOR1011568-25G APOSOR1011568-5G
Dimethyl-4-hydroxyisophthalate ≥98%
Dimethyl-4-hydroxyisophthalate
Formule: C₁₀H₁₀O₅
Numéro MDL: MFCD00152444
Numéro CAS: 5985-24-0