Temperature-resistant elenmeyer flasks made from transparent quartz glass.
Excellent chenical resistance
High resistance against thermal shock
Made for tasks up to 1050 °C
High purity
TQS quartz glass erlenmeyer flasks are made of transparent material for work up to 1050 °C (maximum temperatures up to 1280 °C). High chemical resistance and purity distinguish our quartz glass products. The shelf life of this product is highly dependent on its use and application. With exclusive use up to 1050 °C particularly long service life can be achieved.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.