Sodium borohydrure 98.5-101.5% (gaz-volumétrique), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sodium tétrahydruroborate, Sodium tétrahydroborate, Sodium tétrahydridoborate
Formule:
NaBH₄ Poids moléculaire: 37.83 g/mol Point de fusion: 400 Point éclair: 69 |
Numéro MDL:
MFCD00003518 Numéro CAS: 16940-66-2 Indice Merck: 13,08664 |