Acide orthophosphorique ≥85%, LiChropur™ convient à la CLHP, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Acide phosphorique
Formule:
H₃PO₄ Poids moléculaire: 98 g/mol Point d'ébullition: 158 Point de fusion: 21 |
Numéro MDL:
MFCD00011340 Numéro CAS: 7664-38-2 Indice Merck: 14,07344 |