Imprimer
Poly(styrene-divinylbenzene), microsphères 6.0-10.0 μm avg. part. size, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
468312-100G 468312-250G
468312-100GEA 96.6 EUR
468312-100G 468312-250G
Poly(styrene-divinylbenzene), microsphères 6.0-10.0 μm avg. part. size, Supelco®
Poly(styrene-divinylbenzene)
Formule: [-CH₂CH(C₆H₅)-]x[-CH₂CH[C₆H₄(CHCH₂)]-]y
Numéro MDL: MFCD00146442
Numéro CAS: 9052-95-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1239c1e425fef012b4dafe365ba84a7e055957c6&vid=85fa8f72de1fcaae21ec5c7ac64ee840d111841a&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63ad89f93519138758b98ef0159a1565c465e715&vid=509fca0f55679a1dcdabc17821b19dd143bab998&prid=web&clid=SAPDAM