Imprimer
Gel de silice, FluoroFlash® ~40 μm particle size, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
08965-100G-FEA 785 EUR
08965-100G-F
Gel de silice, FluoroFlash® ~40 μm particle size, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4