Imprimer
Amino-functionalized silica gel, sphérique 40-75 μm particle size, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Silica gel 110 NH2
79297-100G 79297-1KG
79297-100GEA 194 EUR
79297-100G 79297-1KG
Amino-functionalized silica gel, sphérique 40-75 μm particle size, Supelco®
Amino-functionalized silica gel
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 126850-14-4