Imprimer
Gel de silice, Davisil® Grade 62 pore size 150 Å, 35-60 mesh, Haute Pureté, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
236845-1KGEA 544 EUR
236845-1KG 236845-100G
Gel de silice, Davisil® Grade 62 pore size 150 Å, 35-60 mesh, Haute Pureté, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60,08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4