Imprimer
Gel de silice, Davisil® Grade 646 pore size 150 Å, 200-425 mesh, Haute Pureté, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
236810-100G 236810-1KG
236810-100GEA 109 EUR
236810-100G 236810-1KG
Gel de silice, Davisil® Grade 646 pore size 150 Å, 200-425 mesh, Haute Pureté, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98fa2cfba5aac75b8ecb042746613f3bd47bb9c8&vid=1af319f6f202ec01ce96255ad4f2bf1a80d0c9b9&prid=web&clid=SAPDAM