Gel de silice, Davisil® Grade 635 pore size 60 Å, 60-100 mesh, Haute Pureté, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
SiO₂ Point d'ébullition: 2230 °C Point de fusion: > 1600 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011232 Numéro CAS: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |