Imprimer
Gel de silice, Davisil® Grade 923 pore size 30 Å, 100-200 mesh, Haute Pureté, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
214477-250G 214477-50G
214477-250GEA 266 EUR
214477-250G 214477-50G
Gel de silice, Davisil® Grade 923 pore size 30 Å, 100-200 mesh, Haute Pureté, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff484c390424ecbc604290464e00fc361ea19178&vid=ab04e2801dffc54a5f5c0faae685b6bb0ed3cf74&prid=web&clid=SAPDAM