Imprimer
Gel de silice 40 6-14 mesh, grade technique, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
214426-1KGEA 60.5 EUR
214426-1KG
Gel de silice 40 6-14 mesh, grade technique, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60,08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4