Aluminium oxyde activé neutre Brockmann Grade I, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Brockmann aluminum oxides are suitable for column chromatography and adsorptive filtration. Aluminum oxides are generally used as solid support phases in solid phase extraction (SPE)-based clean-up procedures employed in chromatographic methods
Formule:
Al₂O₃ Point de fusion: 2040 °C (lit.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003424 Numéro CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 |