Ce couvre-bol autoclavable SMS de 88 g/m² constitue une barrière microbienne, idéal pour les applications de production pharmaceutique.
- Hydrophobe, résistant à la déchirure et à la perforation
- Crée un second niveau de protection lors de la présentation aseptique et de l'installation du matériel
- Conçu pour les cycles autoclaves (121 à 135 °C)
- Fabriqué et emballé dans une salle blanche certifiée ISO 8
- Fabriqué aux États-Unis
Il n'est plus nécessaire de découper des feuilles de matériaux d'emballage pour la stérilisation et de les fixer avec du ruban adhésif pour autoclave et des élastiques. Une fois le sac extérieur retiré, ce couvre-bol doit rester en place, offrant une protection contre la contamination microbienne et particulaire pendant que les activités de préparation restantes sont effectuées. Utilisé conjointement avec un sac pour autoclave secondaire, il constitue un système d'emballage efficace.
Certifications: Des certificats de conformité sont envoyés avec chaque livraison.
Cdt: Emballés en salle blanche dans des sacs en polyéthylène scellés et étiquetés avec le numéro de lot et la date de fabrication. Les housses sont emballées à 1 par sac.