Imprimer
trans-Anéthole, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00429.0100 8.00429.0250
8.00429.0100EA 62.7 EUR
8.00429.0100 8.00429.0250
trans-Anéthole, Sigma-Aldrich®
trans-Anéthole
Formule: C₁₀H₁₂O
Poids moléculaire: 148.2 g/mol
Point d'ébullition: 236
Point de fusion: 21…23 °C
Densité: 0.9883 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 96
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009284
Numéro CAS: 4180-23-8
EINECS: 224-052-0
UN: 3082
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 21 - 23 °C
Molar Mass 148.20 g/mol
Boiling Point 235 - 237 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (63 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.56 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)