trans-Anéthole 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
Formule:
C₁₀H₁₂O Poids moléculaire: 148.2 g/mol Point d'ébullition: 236 Point de fusion: 23 °C Densité: 0.9875 g/cm³ Point éclair: 90 °C |
Numéro MDL:
MFCD00009284 Numéro CAS: 4180-23-8 EINECS: 224-052-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5590 to 1.5630 (20°C, 589 nm) |
Density | (20/4°C) 0.986 to 0.989 |
GC | ≥98.5 % |