trans-Anéthole ≥98% (par GC)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
Stabilized
Purity: 98+%
CAS No.: 4180-23-8
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 96°(205°F)
Refractive Index: 1.5610
Melting Point: 20-23°
Boiling Point: 232-235°
Beilstein Reference: 774229
Merck Reference: 14,643
MDL No.: MFCD00009284
Formule:
C₁₀H₁₂O Poids moléculaire: 148.2 g/mol Point d'ébullition: 232…235 °C Point de fusion: 20…23 °C Densité: 0.991 Point éclair: 96 °C (205 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00009284 Numéro CAS: 4180-23-8 EINECS: 224-052-0 |