Imprimer
Acide sulfurique 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Marques : FF CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FF1931000 FF1935000
FFCHFF1931000EA 0 EUR
FFCHFF1931000 FFCHFF1935000
Acide sulfurique 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Poids moléculaire: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: 330
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II