Imprimer
Acide sulfurique 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Marques : FF CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FF1881000 FF1885000
FFCHFF1881000EA 0 EUR
FFCHFF1881000 FFCHFF1885000
Acide sulfurique 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II