Imprimer

Acide chlorhydrique 5 mol/l (5 N)

Marques : FF CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

FF7410500 FF7419010
FFCHFF7410500EA 162 EUR
FFCHFF7410500 FFCHFF7419010
Acide chlorhydrique 5 mol/l (5 N)
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR