Acide chlorhydrique 0.1 mol/l (0.1 N)
Marques : FF CHEMICALSTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
Formule:
HCl Densité: 1,004 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011324 Numéro CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...