Polypropylèneglycol, M.W. ∼ 3,000
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 25322-69-4
Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00084446
Formule:
H(OCH₂CH₂CH₂)nOH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00084446 Numéro CAS: 25322-69-4 EINECS: 500-039-8 |