Chlorure de phénylacétyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 103-80-0
Molecular Formula: C8H7ClO
Formula Weight: 154.60
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5325
Boiling Point: 225°
Beilstein Reference: 742254
UN No.: 2577
MDL No.: MFCD00000729
Formule:
C₈H₇ClO Point d'ébullition: 225 °C Point de fusion: 91 °C Densité: 1,168 Point éclair: 102 °C (215 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000729 Numéro CAS: 103-80-0 EINECS: 203-146-5 UN: 2577 ADR: 8,II |