Acide periodique 34% (p/p) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 10450-60-9
Molecular Formula: H5IO6
Formula Weight: 227.94
Merck Reference: 14,7171
UN No.: 3098
MDL No.: MFCD00011344
Formule:
H₅IO₆ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011344 Numéro CAS: 10450-60-9 EINECS: 233-937-0 UN: 3098 ADR: 5.1,II Indice Merck: 14,7171 |