Imprimer
Sodium hydroxyde 0.2 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse
Marques : FF CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hydroxyde de sodium
FF4501000 FF4503000
FFCHFF4501000EA 30.3 EUR
FFCHFF4501000 FFCHFF4503000
Sodium hydroxyde 0.2 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Poids moléculaire: 40 g/mol
Point d'ébullition: ∼105 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 323
Densité: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,08627