Imprimer
Sodium hydroxyde ≥98.0% (par acidimétrie), en pastilles, BAKER ANALYZED®, Qualité électronique pour microélectronique, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
3723-05EA 77.9 EUR
3723-05 3723-07
Sodium hydroxyde ≥98.0% (par acidimétrie), en pastilles, BAKER ANALYZED®, Qualité électronique pour microélectronique, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 1390 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 323 °C
Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Indice Merck: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Microelectronic Use = 98.0 %
Assay (NaOH) (by acidimetry) ≥98.0 %
Sodium Carbonate (Na₂CO₃) ≤0.4 %
Insoluble Matter ≤30 ppm
Ammonium Hydroxide Precipitate ≤0.01 %
Potassium (K)(by FES) ≤0.02 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤3 ppm
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Phosphate (PO₄) ≤2 ppm
Sulfate (SO₄) ≤30 ppm
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤10 ppm
Heavy Metals (as Ag) ≤10 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤3.000 ppm
Trace Impurities - Mercury (Hg)(by AAS) ≤0.100 ppm
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤5.000 ppm