Acide acétique 1% (v/v) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Acide éthanoïque
Molecular Formula: CH3CO2H
Formula Weight: 60.05
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00036152
Formule:
H₃CCOOH Poids moléculaire: 60.05 g/mol Point d'ébullition: 118 Point de fusion: 17 Point éclair: 38,5 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036152 Numéro CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 |