Éthanol 20% (p/p), Emprove® Expert pour le nettoyage des résines biochromatographiques, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALSTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Alcool éthylique
Filtré à 0,2 µm
Formule:
C₂H₅OH Poids moléculaire: 46,07 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003568 Numéro CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3,III Indice Merck: 13,03795 |
Résultats des tests de spécification
Assay (Ethanol) | 19.5 - 20.5 % (w/w) |
Total aerobic microbial count (TAMC) | ≤ 10 CFU/ml |
Total combined yeasts/moulds count (TYMC) | ≤ 10 CFU/ml |
Bacterial endotoxins | ≤ 2.5 I.U./ml |
Evaporation residue | ≤ 10 mg/l |
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*). | |
Manufactured with Ethanol absolute (acc. to Ph Eur, BP, JP, USP) & purified water (acc. to Ph Eur). |