Imprimer
Disulfure de bis(4-méthoxyphényle) ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B25399.03 B25399.06
B25399.03EA 63.7 EUR
B25399.03 B25399.06
Disulfure de bis(4-méthoxyphényle) ≥97%
Disulfure de bis(4-méthoxyphényle)
Purity: 97% CAS No.: 5335-87-5 Molecular Formula: C14H14O2S2 Formula Weight: 278.39 Melting Point: 37-41° Boiling Point: 200°/3mm MDL No.: MFCD00041358
Formule: C₁₄H₁₄O₂S₂
Point d'ébullition: 200 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 37…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041358
Numéro CAS: 5335-87-5