Imprimer
Disulfure de bis(4-chlorophényle) ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bis(4-chlorophenyl) disulphide
B25604.06 B25604.14
B25604.06EA 73.7 EUR
B25604.06 B25604.14
Disulfure de bis(4-chlorophényle) ≥98%
Disulfure de bis(4-chlorophényle)
Purity: 98+% CAS No.: 1142-19-4 Molecular Formula: C12H8Cl2S2 Formula Weight: 287.23 Melting Point: 71-74° Beilstein Reference: 1644663
Formule: C₁₂H₈Cl₂S₂
Point de fusion: 71…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013642
Numéro CAS: 1142-19-4
EINECS: 214-531-2