Imprimer
Chlorodifluoroacétate de sodium 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic acid sodium salt
404590250 404590050 404591000
ACRO404590250EA 91.1 EUR
ACRO404590250 ACRO404590050 ACRO404591000
Chlorodifluoroacétate de sodium 96%
Chlorodifluoroacétate de sodium
Formule: C₂ClF₂NaO₂
Point de fusion: 195…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064771
Numéro CAS: 1895-39-2
EINECS: 217-586-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥95 %