Imprimer
Trichlorure de bore 1 mol/l dans le dichloromethane, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
176681000 176688000
176681000.EA 137 EUR
176681000. 176688000.
Trichlorure de bore 1 mol/l dans le dichloromethane, AcroSeal®
Trichlorure de bore
Formule: BCl₃
Poids moléculaire: 117.17 g/mol
Point d'ébullition: 12.4
Point de fusion: -107
Densité: 1.876
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011313
Numéro CAS: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 2922
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,01378
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to brown Solution (May darken on storage)
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M
Titration ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.1 %
Sulfate (SO4) ≤0.07 %
Insoluble matter ≤0.01 %