Imprimer
Tribromure de bore 1 M dans l'heptane, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
378191000 378198000
378191000.EA 113 EUR
378191000. 378198000.
Tribromure de bore 1 M dans l'heptane, AcroSeal®
Tribromure de bore
Formule: BBr₃
Poids moléculaire: 250.52 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C
Point de fusion: -46
Densité: 0.869 g/cm³
Point éclair: –1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011312
Numéro CAS: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 3384
ADR: 6.1
Indice Merck: 13,01337
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to amber Solution
Strength 0.9 to 1.1 M