Imprimer
Tribromure de bore 1 M dans le dichloromethane
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L14880.AC L14880.AE L14880.A1
L14880.ACEA 66.3 EUR
L14880.AC L14880.AE L14880.A1
Tribromure de bore 1 M dans le dichloromethane
Tribromure de bore
CAS No.: 10294-33-4 Molecular Formula: BBr3 Formula Weight: 250.52 Refractive Index: 1.4340 Merck Reference: 14,1347 UN No.: 3390 MDL No.: MFCD00011312
Formule: BBr₃
Poids moléculaire: 250.52 g/mol
Point d'ébullition: 91.2
Point de fusion: -46
Densité: 1.467
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011312
Numéro CAS: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 3390
ADR: 6.1 I
Indice Merck: 14,1347