(±)-Acide pipéridine-3-carboxylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 498-95-3
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Melting Point: ca 261° dec.
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 81096
Merck Reference: 14,6561
MDL No.: MFCD00005992
Formule:
C₆H₁₁NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005992 Numéro CAS: 498-95-3 EINECS: 207-873-9 Indice Merck: 14,6561 |