(±)-Acide pipéridine-2-carboxylique ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 535-75-1
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 81095
Merck Reference: 14,7458
MDL No.: MFCD00064347
Formule:
C₆H₁₁NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064347 Numéro CAS: 535-75-1 EINECS: 208-616-3 Indice Merck: 14,7458 |