Imprimer
Ammoniaque 0.1 mol/l (0.1 N)
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MC300650.1000 MC300650.5000
PRLSMC300650.1000EA 23.4 EUR
PRLSMC300650.1000 PRLSMC300650.5000
Ammoniaque 0.1 mol/l (0.1 N)
Ammoniaque
Formule: NH₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6