Imprimer
Acide 6-méthylnicotinique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 6-Methylpyridine-3-carboxylic acid
L08877.03 L08877.06 L08877.14
L08877.03EA 36.5 EUR
L08877.03 L08877.06 L08877.14
Acide 6-méthylnicotinique ≥99%
Acide 6-méthylnicotinique
Purity: 99% CAS No.: 3222-47-7 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Melting Point: 210-215° Beilstein Reference: 112049
Formule: C₇H₇NO₂
Point de fusion: 210…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006341
Numéro CAS: 3222-47-7