ε-Hexalactone monomère 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Hexane-6-olide
Formule:
C₆H₁₀O₂ Poids moléculaire: 114.14 g/mol Point d'ébullition: 225 Point de fusion: –1 °C Densité: 1.03 g/cm³ Point éclair: 109 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003267 Numéro CAS: 502-44-3 EINECS: 207-938-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥98.5 % |