Imprimer
Acide 6-aminonicotinique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 6-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
202540050 202540250 202540010
ACRO202540050EA 137 EUR
ACRO202540050 ACRO202540250 ACRO202540010
Acide 6-aminonicotinique 98%
Acide 6-aminonicotinique
Formule: C₆H₆N₂O₂
Point de fusion: >300 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006326
Numéro CAS: 3167-49-5
EINECS: 221-630-4
Indice Merck: 13,00455
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %